Merck
55865
Sigma-Aldrich
ジゴキシゲニン NHS-エステル
≥80% (HPLC)
別名:
ε-(ジゴキシゲニン-3-0-アセトアミド)カプロン酸 N-ヒドロキシスクシンイミドエステル, DIG NHS
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C35H50N2O10
CAS番号:
分子量:
658.78
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352108
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
アッセイ
≥80% (HPLC)
フォーム
solid
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
SMILES記法
[H][C@]12CC[C@]3([H])[C@]([H])(C[C@@H](O)[C@]4(C)[C@H](CC[C@]34O)C5=CC(=O)OC5)[C@@]1(C)CC[C@@H](C2)OCC(=O)NCCCCCC(=O)ON6C(=O)CCC6=O
InChI
1S/C35H50N2O10/c1-33-13-11-23(45-20-28(39)36-15-5-3-4-6-31(42)47-37-29(40)9-10-30(37)41)17-22(33)7-8-25-26(33)18-27(38)34(2)24(12-14-35(25,34)44)21-16-32(43)46-19-21/h16,22-27,38,44H,3-15,17-20H2,1-2H3,(H,36,39)/t22-,23+,24-,25-,26+,27-,33+,34+,35+/m1/s1
InChI Key
KHNDABJZSPPYLE-FUGFVFQCSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
ジゴキシゲニンNHS-エステルは、酵素結合免疫吸着測定法(ELISA)分析のためのストレプトアビジン-ジゴキシゲニン結合体およびジゴキシン組換えAra h1(ピーナッツ成分)結合体の調製に使用されています。
生物化学的/生理学的作用
アグリコンであるジゴキシゲニンは、薬理作用を有する植物の毒素です。ジゴキシンよりも作用は弱く、心疾患の治療に低用量で使用されています。ジゴキシゲニンは通常、他のペイロードに結合し、その残存活性または組織への近接性を低下させます。ジゴキシゲニンは永久的に結合し、捕捉モジュールによって完全に覆われているため、活性物質として使用することはできません。
ジゴキシゲニンNHS-エステルは、穏やかな条件下でアミノ基と反応し、ジゴキシゲニン成分をタンパク質または5′-アミノ置換オリゴヌクレオチドに結合させる活性化エステルです親和性と特異性が高い抗ジゴキシゲニン抗体を使用した検出を目的として、ジゴキシゲニン標識を用いて分子に免疫タグを付与します。
ピクトグラム
Skull and crossbonesHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - STOT RE 2
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
55865-5MG-F:
55865-5MG-BULK-F:
55865-VAR-F:
55865-1MG-BULK-F:
55865-BULK-F:
55865-1MG-F:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
A. Decarie et al.
Biochemica, 20-20 (1996)
Demonstration of a specific transport protein for cardiac glycosides in bovine blood.
R Antolovic et al.
Annals of the New York Academy of Sciences, 834, 618-620 (1997-12-24)
B Ahlemeyer et al.
European journal of biochemistry, 205(1), 269-275 (1992-04-01)
Digital-imaging fluorescence microscopy with fura-2 allows the determination of intracellular calcium concentration ([Ca2+]i) in single cells. At a cell density of 10(5) cells/petri dish 44% of the chick embryo heart cells had a high [Ca2+]i of 99.4 +/- 7.1 nM
Isotype-specific agglutination-PCR (ISAP): A sensitive and multiplex method for measuring allergen-specific IgE.
Cheng-Ting Tsai et al.
The Journal of allergy and clinical immunology, 141(5), 1901-1904 (2017-12-19)
R Antolovic et al.
European journal of biochemistry, 227(1-2), 61-67 (1995-01-15)
Na+/K(+)-ATPase from pig kidney is inactivated by protein-reactive N-hydroxysuccinimidyl derivatives of digoxigenin. Like digoxigenin, its protein-reactive derivatives N-hydroxysuccinimidyl digoxigenin-3-methylcarbonyl-epsilon-aminocaproate (HDMA), 3-amino-3-deoxydigoxigenin hemisuccinimide succinimidyl ester (ADHS), 3-iodoacetylamino-3-deoxydigoxigenin (IAD) and digoxigenin-3-O-succinyl-[2-(N-maleimido)]ethylamide (DSME) inhibited the sodium pump in the presence of Na+, Mg2+