Merck
11175033910
Roche
DIG DNA ラベリングキット
greener alternative
sufficient for 40 labeling reactions, kit of 1 (7 components), suitable for hybridization
別名:
DIG, DNA ラベリングキット、DIG
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41105500
使用法
sufficient for 40 labeling reactions
品質水準
包装
kit of 1 (7 components)
メーカー/製品名
Roche
環境により配慮した代替製品の特徴
Designing Safer Chemicals
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
テクニック
hybridization: suitable
環境により配慮した代替製品カテゴリ
保管温度
−20°C
詳細
DIG DNAラベリングキットは、プライマーとしてランダムオリゴヌクレオチドを用いたジゴキシゲニンデオキシウリジン三リン酸(dUTP)によるDNAのラベリング用の使いやすいキットです。この方法では、プライマーとしてランダムオリゴヌクレオチドの3′-OH末端を使用するKlenowポリメラーゼにより、変性DNAの相補的なDNA鎖を合成します。
メルクは、グリーン・ケミストリーの12原則の1つ以上に則った、より環境に配慮した製品(グリーン代替品)をお客様にお届けできるよう最善の努力をします。この製品はさらに安全な化学品として設計されます。  DIGシステムは、核酸のラベリングと検出に放射能を使用することに代わる高感度で費用対効果の高い手段として確立されました。DIGシステムの汎用性を証明する入手可能な出版物は数多くあります。そのため、放射性ラベリングの使用は、もはやハイブリダイゼーションのDNAラベリングの唯一の選択肢ではありません。
特異性
熱失活:2μL 0.2 M EDTA(pH 8.0)を添加することにより、および/または 65°Cで 10 分間加熱することにより反応を停止させます。
アプリケーション
アルカリ感受性のDIG-11-dUTPを用いたDNAプローブのランダムプライムラベリング用。DIGラベルDNAプローブは以下の用途に用いられています:
  • 特殊なハイブリダイゼーション溶液DIG Easy Hybの添付文書に記載されているメルクの標準プロトコルに従ったフィルターハイブリダイゼーション全種
  • たとえば、ヒト、オオムギ、コムギなどの複雑度の高い生物から得た全ゲノムDNAにおいても、単一コピー遺伝子を検出
  • In situハイブリダイゼーション
包装
7 種のコンポーネントを含む 1 キット。
品質
サザンブロットで検査された機能。
規格
アッセイ時間:ラベリング:O/N まで 1 時間
感度および特異性:単一コピーのヒト遺伝子(tPA 遺伝子)は、1μg の酵素処理されたヒト胎盤 DNA のサザンブロットで DIG ラベルプローブにより検出されます。
原理
DIG ラベル DNA プローブは、変性した DNA テンプレートへのランダムオリゴヌクレオチドのハイブリダイゼーションに基づいたランダムプライム DNA ラベリング法により生成されます。相補的な DNA 鎖は、プライマーとしてランダムオリゴヌクレオチドの 3′-OH 末端、ならびに伸長のためのアルカリに不安定な DIG-11-dUTP を含むデオキシリボヌクレオチドの混合物を使用する Klenow 酵素により合成されます。これにより、ジゴキシゲニンが新たに合成された DNA に取り込まれます。
注:
  • 第二の DIG ラベルプローブを用いた再ハイブリダイゼーション実験では、アルカリに不安定な形の DIG-11-dUTP を使用すると、より簡単かつ効率的にブロットを剥離できます。
  • アルカリに不安定な DIG-11-dUTP でラベルされた DNA プローブは、NaOH を使用して変性してはいけませんが、恒温水槽中で煮沸することにより変性する場合があります。
その他情報
ライフサイエンス研究専用。診断目的での使用はできません。
キットの構成要素のみ
製品番号
詳細
  • Unlabeled Control DNA 1 100 µg/ml
  • Unlabeled Control DNA 2 100 µg/ml
  • DNA Dilution Buffer
  • DIG-labeled Control DNA 5.2 µg/ml
  • Hexanucleotide Mix 10x concentrated
  • dNTP Labeling Mixture 10x concentrated
  • Klenow Enzyme, Labeling grade 2 U/µl
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
does not flash
引火点(℃)
does not flash
文書ライブラリにアクセスする
Yanfang Du et al.
The New phytologist, 214(2), 721-733 (2017-01-04)
UNBRANCHED3 (UB3), a member of the SQUAMOSA promoter binding protein-like (SPL) gene family, regulates kernel row number by negatively modulating the size of the inflorescence meristem in maize. However, the regulatory pathway by which UB3 mediates branching remains unknown. We
Feng Wang et al.
PloS one, 9(3), e91591-e91591 (2014-03-19)
The rice white tip nematode Aphelenchoides besseyi, a devastating nematode whose genome has not been sequenced, is distributed widely throughout almost all the rice-growing regions of the world. The aims of the present study were to define the transcriptome of
Pedro Vallecillo-García et al.
Nature communications, 8(1), 1218-1218 (2017-11-01)
Fibro-adipogenic progenitors (FAPs) are an interstitial cell population in adult skeletal muscle that support muscle regeneration. During development, interstitial muscle connective tissue (MCT) cells support proper muscle patterning, however the underlying molecular mechanisms are not well understood and it remains
Cristina Corral-Ramos et al.
Autophagy, 11(1), 131-144 (2015-01-07)
In the fungal pathogen Fusarium oxysporum, vegetative hyphal fusion triggers nuclear mitotic division in the invading hypha followed by migration of a nucleus into the receptor hypha and degradation of the resident nucleus. Here we examined the role of autophagy
Daniela Heinz et al.
Frontiers in cell and developmental biology, 9, 616520-616520 (2021-03-23)
Organismic aging is known to be controlled by genetic and environmental traits. Pathways involved in the control of cellular metabolism play a crucial role. Previously, we identified a role of PaCLPP, a mitochondrial matrix protease, in the control of the
資料
Digoxigenin (DIG) labeling methods and kits for DNA and RNA DIG probes, random primed DNA labeling, nick translation labeling, 5’ and 3’ oligonucleotide end-labeling.
Digoxigenin (DIG) labeling methods and kits for DNA and RNA DIG probes, random primed DNA labeling, nick translation labeling, 5’ and 3’ oligonucleotide end-labeling.