Merck
11004760001
Roche
Random Primed DNA Labeling Kit
別名:
核酸標識
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41105500
使用法
sufficient for 50 labeling reactions
品質水準
メーカー/製品名
Roche
保管温度
−20°C
関連するカテゴリー
詳細
Random Primed DNA Labeling Kitは、プライマーとしてランダムオリゴヌクレオチドを用いて、修飾デオキシリボヌクレオシド三リン酸でDNAを放射性および非放射性標識するキットです。この方法では、プライマーとしてランダムオリゴヌクレオチドの3′-OH末端を使用するKlenowポリメラーゼにより、変性DNAの相補的なDNA鎖を合成します。
特異性
熱失活:2 μL 0.2 M EDTA(pH 8.0)を添加、および/または 65°Cで10分間加熱することにより反応を停止します。
アプリケーション
Random Primed DNA Labeling Kitは、1 kbよりも短いプローブまたはフラグメントの標識に使用されています。
Random Primed DNA Labeling Kitは、[α-32P]-dNTPまたは修飾dNTPでプラスミドまたはファージDNAを均一に標識するために使用します。高い比活性を持つ標識DNAプローブは、以下を含む様々なハイブリダイゼーション技術で使用されます。
  • 遺伝子ライブラリーのスクリーニング
  • サザンブロット、ドットブロット、およびノーザンブロット
  • In situハイブリダイゼーション
包装
1キットに7構成要素が含まれています。
調製ノート
標準溶液:dNTPストックミックスの調製
少量によるピペッティングの不正確さを回避するため、非標識dNTPのストックミックスを調製します。アリコートは-15~-25°Cで保存する必要があります。凍結融解を繰り返さないでください。
  • dATP、dGTP、dTTP混合物:
    1回の標識反応について、反応バイアルに以下をピペットで移します:
    1 μL dATP
    1 μL dGTP
    1 μL dTTP
DIGストックミックスの調製
少量によるピペッティングの不正確さを回避するため、DIGストックミックスを調製します。そのためには、ジゴキシゲニン-11-dUTP[3 mM]およびdTTP(バイアル5)1:1を混合します。各標識反応には1.6 μLを使用します。
その他情報
ライフサイエンス研究専用。診断目的での使用はできません。
キットの構成要素のみ
製品番号
詳細
  • Control DNA lambda, 20 μl 12.5 µg/ml
  • dATP, 50 μl 0.5 mM
  • dCTP, 50 μl 0.5 mM
  • dGTP, 50 μl 0.5 mM
  • dTTP, 50 μl 0.5 mM
  • Hexanucleotide mixture in 10x reaction buffer (100 μl)
  • Klenow enzyme, labeling grade (100 U)
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
does not flash
引火点(℃)
does not flash
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
I J Blader et al.
The Journal of biological chemistry, 276(26), 24223-24231 (2001-04-11)
Cells infected with the intracellular protozoan parasite Toxoplasma gondii undergo up-regulation of pro-inflammatory cytokines, organelle redistribution, and protection from apoptosis. To examine the molecular basis of these and other changes, gene expression profiles of human foreskin fibroblasts infected with Toxoplasma
Fluorescence in situ hybridization to the polytene chromosomes of anopheles mosquitoes
He F, et al.
PLoS Pathogens (2012)
Daniel R Semlow et al.
Cell, 167(2), 498-511 (2016-10-04)
During eukaryotic DNA interstrand cross-link (ICL) repair, cross-links are resolved ("unhooked") by nucleolytic incisions surrounding the lesion. In vertebrates, ICL repair is triggered when replication forks collide with the lesion, leading to FANCI-FANCD2-dependent unhooking and formation of a double-strand break
Margit Dlaska et al.
Cell cycle (Georgetown, Tex.), 12(13), 2084-2099 (2013-06-14)
Immortal cells require a mechanism of telomere length control in order to divide infinitely. One mechanism is telomerase, an enzyme that compensates the loss of telomeric DNA. The second mechanism is the alternative lengthening of telomeres (ALT) pathway. In ALT
Masayuki Kimura et al.
Nature protocols, 5(9), 1596-1607 (2010-11-19)
In this protocol we describe a method to obtain telomere length parameters using Southern blots of terminal restriction fragments (TRFs). We use this approach primarily for epidemiological studies that examine leukocyte telomere length. However, the method can be adapted for
プロトコル
Random Primed DNA Labeling Kit Protocol & Troubleshooting