55472
N-Succinimidyl N-(2,4-dinitrophenyl)-6-aminocaproate
≥95% (HPLC)
別名:
N-(2,4-Dinitrophenyl)-6-aminocaproic acid N-succinimidyl ester, N-(2,4-Dinitrophenyl)-6-aminohexanoic acid N-succinimidyl ester
ログイン組織・契約価格を表示する
すべての画像(1)
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C16H18N4O8
CAS番号:
分子量:
394.34
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
おすすめの製品
品質水準
アッセイ
≥95% (HPLC)
保管温度
−20°C
SMILES記法
[O-][N+](=O)c1ccc(NCCCCCC(=O)ON2C(=O)CCC2=O)c(c1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C16H18N4O8/c21-14-7-8-15(22)18(14)28-16(23)4-2-1-3-9-17-12-6-5-11(19(24)25)10-13(12)20(26)27/h5-6,10,17H,1-4,7-9H2
InChI Key
IYBNUJCDIAGXNX-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
N-(2,4-Dinitrophenyl)-6-aminocaproic acid N-succinimidyl ester is an amine-reactive DNP-X succinimidyl ester that may be used to create bioconjugates that may be detected with anti-dinitrophenyl (anti-DNP) antibodies.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
55472-500MG:
55472-VAR:
55472-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック
G H Keller et al.
Analytical biochemistry, 177(2), 392-395 (1989-03-01)
A photoactivatable reagent for introducing haptens onto DNA probes has been prepared using a commercially available bifunctional linker arm reagent and amino-derivatized 2,4-dinitrophenyl (DNP). The resulting compound (photo-DNP) couples efficiently to DNA using an ordinary sunlamp. Under optimum conditions, about