Merck
Z371068
Sigma-Aldrich
透析チューブクリップ
yellow, size 70 mm
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41123102
NACRES:
NB.22
物質
yellow
サイズ
70 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
クランプ式クリップにより透析チューブを優しく閉じ、結び目を作らずに漏れないように密封できます。セルロースエステル製、再生セルロース製、よびPVDF製の透析膜で使用できます。100% Nylon 66製で、使用温度範囲は0~90°C、エチレンオキシド、γ-照射、またはホルマリンで滅菌できます。
サンプルの色分けのために異なる色を使用できます。最良の結果を出すため、平置きした透析チューブの幅より4~10 mm広い幅のクリップを選んでください。
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)