物質
polypropylene
特徴
autoclavable
包装
pack of 6 ea
メーカー/製品名
Bel-Art F18237-0000
詳細
The bag holder is resistant to chemicals and may be autoclaved.
- Suspend dialysis/osmosis bag in fluid
- Sturdy holder clips onto the side of an open container with a wall up to 1/4 in. thick
- Holder has room for sample identification marks
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック