Merck
D6066
透析袋
Avg. flat width 35 mm (1.4 in), MWCO 12,000 Da
別名:
透析バッグ, 透析装置
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41123100
NACRES:
NB.22
ポアサイズ
12,000 Da MWCO
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
セルロースチューブ;分子量>12,000Daのタンパク質を保持します
膨張時直径約21 mm(0.83インチ)、プレカット、開口端、乾燥かつ未洗浄、長さ約30 cm(12インチ)
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Anbazhagan Mageswari et al.
Food chemistry, 217, 18-27 (2016-09-25)
Psychrotolerant bacteria isolated from natural and artificially cold environments were screened for synthesis of cold-active protease. The strain IMDY showing the highest protease production at 5°C was selected and phylogenetic analysis revealed that IMDY as novel bacterium with Chryseobacterium soli(T)