安全性情報
D0655
Sigma-Aldrich
Dialysis tubing, high retention seamless cellulose tubing
avg. flat width 40 mm (1.6 in.), MWCO 12400, 99.99% retention
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41100000
NACRES:
NB.22
平均直径
25 mm , when full
平均折径
40 mm (1.6 in.)
キャパシティ
~150 mL/ft
ポアサイズ
12400 MWCO, 99.99% retention
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Retains >99% of cytochrome c (M.W. 12,400) in solution over a 10-hour period.
包装
Supplied in rolls, dry
品質
May contain glycerin and sulfur compounds in more than trace amounts; washing instructions are included.
調製ノート
チューブを3~4時間流水で洗うことにより、湿潤材として含まれているグリセリンを除去することができます。チューブを0.3%(w/v)硫化ナトリウム溶液で80°C、1分間処理することにより、硫黄化合物を除去することができます。60°Cの熱水で2分間洗浄してから0.2%(v/v)硫酸溶液で酸性化し、次に熱水ですすいで酸を除去します。このチューブは分子量12,000以上のほとんどのタンパク質を保持します。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
D0655-500FT:
D0655-CH:
D0655-BULK:
D0655-100FT:
D0655-50FT:
D0655-100FTPW:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)