おすすめの製品
平均直径
20 mm , when full
平均折径
32 mm (1.3 in.)
キャパシティ
~100 mL/ft
ポアサイズ
12400 MWCO, 99.99% retention
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
Retains >99% of cytochrome c (M.W. 12,400) in solution over a 10-hour period.
包装
Supplied in rolls, dry
品質
May contain glycerin and sulfur compounds in more than trace amounts; washing instructions are included.
調製ノート
チューブを3~4時間流水で洗うことにより、湿潤材として含まれているグリセリンを除去することができます。チューブを0.3%(w/v)硫化ナトリウム溶液で80°C、1分間処理することにより、硫黄化合物を除去することができます。60°Cの熱水で2分間洗浄してから0.2%(v/v)硫酸溶液で酸性化し、次に熱水ですすいで酸を除去します。このチューブは分子量12,000以上のほとんどのタンパク質を保持します。