安全性情報
D9277
Sigma-Aldrich
透析チューブ、セルロース膜
avg. flat width 10 mm (0.4 in.)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41123100
NACRES:
NB.22
平均直径
6 mm , when full
平均折径
10 mm (0.4 in.)
キャパシティ
~10 mL/ft
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
一般的な分子用カットオフ = 14,000。
包装
ロ-ル状、乾燥状態で提供。
品質
微量のグリセリンおよび硫黄化合物が含まれることがあります。
調製ノート
保水材として添加されたグリセロールの除去は、流水中で 3~4 時間チューブを洗浄することで達成できます。 硫黄化合物の除去は、チューブを 0.3%(w/v) の流化ナトリウム溶液で、80°Cにて 1 分間処理することで達成できます。 温水(60°C)で 2 分間洗浄し、0.2%(v/v)の硫酸溶液で酸性にした後、温水で酸を洗い流してください。 本チューブは、分子量 12,000 以上のタンパク質のほとんどを保持します。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
D9277-100FTPW:
D9277-25FT:
D9277-50FT:
D9277-100FT:
D9277-BULK:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Sunil Khatak et al.
Tuberculosis (Edinburgh, Scotland), 125, 102008-102008 (2020-10-16)
The present study aimed to formulate anti-tubercular drugs (Rifampicin, Isoniazid and Pyrazinamide) loaded solid lipid nanoparticles (ATDs-SLNs) using microemulsion technique for oral administration. Central composite designed (CCD) was applied to study the effect of stearic acid (X1), Compritol® 888 ATO
プロトコル
Ethidium Bromide Removal