おすすめの製品
平均直径
27 mm , when full
平均折径
43 mm (1.7 in.)
キャパシティ
~175 mL/ft
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
一般的な分子用カットオフ = 14,000。
包装
ロ-ル状、乾燥状態で提供。
品質
微量のグリセリンおよび硫黄化合物が含まれることがあります。
調製ノート
保水材として添加されたグリセロールの除去は、流水中で 3~4 時間チューブを洗浄することで達成できます。 硫黄化合物の除去は、チューブを 0.3%(w/v) の流化ナトリウム溶液で、80°Cにて 1 分間処理することで達成できます。 温水(60°C)で 2 分間洗浄し、0.2%(v/v)の硫酸溶液で酸性にした後、温水で酸を洗い流してください。 本チューブは、分子量 12,000 以上のタンパク質のほとんどを保持します。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
D9527-BULK:
D9527-50FT:
D9527-100FT:
D9527-100FTPW:
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
Drug development and industrial pharmacy, 46(11), 1787-1799 (2020-09-09)
Staphylococcus aureus is a leading cause of ocular keratitis worldwide, and the upsurge of Methicillin-resistant Staphylococcus Aureus (MRSA) strains necessitated the development of new antimicrobial agents. D-limonene is the major constituent of oil extracted from citrus peel, which has been
Correlation of Physicochemical and Antimicrobial Properties of Liposomes Loaded with (+)-Usnic Acid.
ChemPlusChem, 85(5), 1014-1021 (2020-05-19)
(+)-Usnic acid (UA) is a natural substance that displays pharmacological activity, but it is barely soluble in water, so it was included in liposomes in order to study its properties. First, the effects of phospholipid structure and loading methodology on
Food science and biotechnology, 29(5), 619-629 (2020-05-19)
The objective of this work was propose antisolvent-dialysis as a new, easy, one-step and reproducible method for obtaining white zein micro- and nanoparticles powder. Firstly, the study by SEM of white zein powder predicted micro- and nanoparticles with spherical morphology