Merck
ALD00614
N-(2-(Phenylthio)ethyl)acetamide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H13NOS
CAS番号:
分子量:
195.28
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352111
NACRES:
NA.22
フォーム
solid
反応適合性
reaction type: C-C Bond Formation
reagent type: catalyst
reaction type: C-H Activation
mp
84-85 °C
保管温度
−20°C
SMILES記法
S(CCNC(=O)C)c1ccccc1
InChI
1S/C10H13NOS/c1-9(12)11-7-8-13-10-5-3-2-4-6-10/h2-6H,7-8H2,1H3,(H,11,12)
InChI Key
RSOVUTMFSIKQHH-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
N-(2-(Phenylthio)ethyl)acetamide is a C-H activation ligand developed by the Yu Group for the Pd-catalyzed olefination/lactonization of C(sp3)-H bonds of free carboxylic acids.
関連製品
製品番号
詳細
価格
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
ALD00614-VAR:
ALD00614-100MG:
ALD00614-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Zhe Zhuang et al.
Journal of the American Chemical Society, 140(32), 10363-10367 (2018-07-22)
An acetyl-protected aminoethyl phenyl thioether has been developed to promote C(sp3)-H activation. Significant ligand enhancement is demonstrated by the realization of the first Pd(II)-catalyzed olefination of C(sp3)-H bonds of free carboxylic acids without using an auxiliary. Subsequent lactonization of the