Merck
617229
Sigma-Aldrich
Dimethyl [2-oxo-2-(cyclohexyl-d11)ethyl]phosphonate
98 atom % D
別名:
Dimethyl (2-cyclohexyl-d11-2-oxoethyl)phosphonate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10D11H8O4P
CAS番号:
分子量:
245.30
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352108
PubChem Substance ID:
同位体純度
98 atom % D
反応適合性
reaction type: C-C Bond Formation
質量シフト
M+11
SMILES記法
[2H]C1([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])(C(=O)CP(=O)(OC)OC)C([2H])([2H])C1([2H])[2H]
InChI
1S/C10H19O4P/c1-13-15(12,14-2)8-10(11)9-6-4-3-5-7-9/h9H,3-8H2,1-2H3/i3D2,4D2,5D2,6D2,7D2,9D
InChI Key
FTZNMXSYERMMBC-QFAYMVOLSA-N
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Jan Code
617229-VAR:
617229-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)