Merck
47952
Sigma-Aldrich
Fmoc-3-Abz-OH
≥98.0% (HPLC)
別名:
3-(Fmoc-amino)benzoic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C22H17NO4
CAS番号:
分子量:
359.37
Beilstein:
7226236
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352209
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.26
品質水準
アッセイ
≥98.0% (HPLC)
反応適合性
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
アプリケーション
peptide synthesis
官能基
Fmoc
保管温度
2-8°C
SMILES記法
OC(=O)c1cccc(NC(=O)OCC2c3ccccc3-c4ccccc24)c1
InChI
1S/C22H17NO4/c24-21(25)14-6-5-7-15(12-14)23-22(26)27-13-20-18-10-3-1-8-16(18)17-9-2-4-11-19(17)20/h1-12,20H,13H2,(H,23,26)(H,24,25)
InChI Key
VFXDSSUGFNVDJP-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
47952-500MG:
47952-VAR:
47952-BULK:
47952-2.5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)