Merck
47307
Sigma-Aldrich
Fmoc-4-Abz-OH
≥96.0% (TLC)
別名:
4-(Fmoc-amino)benzoic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C22H17NO4
CAS番号:
分子量:
359.37
Beilstein:
7722986
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352209
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.26
アッセイ
≥96.0% (TLC)
反応適合性
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
アプリケーション
peptide synthesis
官能基
Fmoc
保管温度
2-8°C
SMILES記法
OC(=O)c1ccc(NC(=O)OCC2c3ccccc3-c4ccccc24)cc1
InChI
1S/C22H17NO4/c24-21(25)14-9-11-15(12-10-14)23-22(26)27-13-20-18-7-3-1-5-16(18)17-6-2-4-8-19(17)20/h1-12,20H,13H2,(H,23,26)(H,24,25)
InChI Key
VGSYYBSAOANSLR-UHFFFAOYSA-N
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
47307-BULK:
47307-5G:
47307-VAR:
47307-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Chung-Li Ho et al.
Journal of biomedicine & biotechnology, 2011, 101497-101497 (2011-06-11)
Molecular imaging with promise of personalized medicine can provide patient-specific information noninvasively, thus enabling treatment to be tailored to the specific biological attributes of both the disease and the patient. This study was to investigate the characterization of DO3A-CH(2)CO-G-4-aminobenzoyl-Q-W-A-V-G-H-L-M-NH(2) (AMBA)