主要文書
8.52219
Sigma-Aldrich
Fmoc-PABA-OH
Novabiochem®
別名:
Fmoc-PABA-OH, N-α-Fmoc-p-aminobenzoic acid,Fmoc-4-Abz-OH
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C22H17NO4
CAS番号:
分子量:
359.37
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352209
NACRES:
NA.22
品質水準
製品種目
Novabiochem®
アッセイ
≥97.0% (HPLC)
形状
powder
反応適合性
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
メーカー/製品名
Novabiochem®
mp
277 °C (decomposes)
アプリケーション
peptide synthesis
官能基
aromatic amine
保管温度
2-30°C
InChI
1S/C22H17NO4/c24-21(25)14-9-11-15(12-10-14)23-22(26)27-13-20-18-7-3-1-5-16(18)17-6-2-4-8-19(17)20/h1-12,20H,13H2,(H,23,26)(H,24,25)
InChI Key
VGSYYBSAOANSLR-UHFFFAOYSA-N
詳細
Standard building block for introduction of p-aminobenzoic acid residues by Fmoc SPPS.
Associated Protocols and Technical Articles
Cleavage and Deprotection Protocols for Fmoc SPPS
関連事項
Replaces: 04-12-1211
アナリシスノート
Color (visual): white to slight yellow to beige
Appearance of substance (visual): powder
Identity (IR): passes test
Purity (DC (018A)): ≥ 98 %
Assay (HPLC, area%): ≥ 97.0 % (a/a)
To see the solvent systems used for TLC of Novabiochem® products please click here.
法的情報
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3