Merck
47531
Sigma-Aldrich
Fmoc-Phg-OH
≥98.0% (HPLC)
別名:
Fmoc-L-α-phenylglycine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C23H19NO4
CAS番号:
分子量:
373.40
Beilstein:
5309005
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352209
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.26
アッセイ
≥98.0% (HPLC)
フォーム
solid
光学活性
[α]20/D +81±3°, c = 1% in DMF
反応適合性
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
アプリケーション
peptide synthesis
官能基
Fmoc
保管温度
2-8°C
SMILES記法
OC(=O)[C@@H](NC(=O)OCC1c2ccccc2-c3ccccc13)c4ccccc4
InChI
1S/C23H19NO4/c25-22(26)21(15-8-2-1-3-9-15)24-23(27)28-14-20-18-12-6-4-10-16(18)17-11-5-7-13-19(17)20/h1-13,20-21H,14H2,(H,24,27)(H,25,26)/t21-/m0/s1
InChI Key
PCJHOCNJLMFYCV-NRFANRHFSA-N
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
47531-5G:
47531-BULK:
47531-VAR:
47531-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)