Merck
58446
Sigma-Aldrich
trans-4-(Fmoc-aminomethyl)cyclohexanecarboxylic acid
≥98.0% (HPLC)
別名:
N-Fmoc-トラネキサム酸
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C23H25NO4
CAS番号:
分子量:
379.45
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352106
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.26
品質水準
アッセイ
≥98.0% (HPLC)
反応適合性
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
アプリケーション
peptide synthesis
官能基
Fmoc
保管温度
2-8°C
SMILES記法
OC(=O)[C@@H]1CC[C@H](CC1)CNC(=O)OCC2c3ccccc3-c4ccccc24
InChI
1S/C23H25NO4/c25-22(26)16-11-9-15(10-12-16)13-24-23(27)28-14-21-19-7-3-1-5-17(19)18-6-2-4-8-20(18)21/h1-8,15-16,21H,9-14H2,(H,24,27)(H,25,26)/t15-,16-
InChI Key
MLMIBGARTUSGND-WKILWMFISA-N
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
58446-5G-F:
58446-VAR-F:
58446-BULK-F:
58446-1G-F:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)