Merck
94665
Sigma-Aldrich
D-バリンメチルエステル 塩酸塩
≥99.0% (AT)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3)2CHCH(NH2)COOCH3 · HCl
CAS番号:
分子量:
167.63
Beilstein:
3912091
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352209
eCl@ss:
32160406
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
≥99.0% (AT)
フォーム
crystals
光学活性
[α]20/D −15.5±2°, c = 2% in H2O
反応適合性
reaction type: solution phase peptide synthesis
アプリケーション
peptide synthesis
SMILES記法
Cl.COC(=O)[C@H](N)C(C)C
InChI
1S/C6H13NO2.ClH/c1-4(2)5(7)6(8)9-3;/h4-5H,7H2,1-3H3;1H/t5-;/m1./s1
InChI Key
KUGLDBMQKZTXPW-NUBCRITNSA-N
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
94665-1G:
94665-BULK:
94665-5G:
94665-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Jan Labuta et al.
Nature communications, 4, 2188-2188 (2013-07-19)
Enantiomeric excess of chiral compounds is a key parameter that determines their activity or therapeutic action. The current paradigm for rapid measurement of enantiomeric excess using NMR is based on the formation of diastereomeric complexes between the chiral analyte and