Merck
220698
Sigma-Aldrich
L-バリンエチルエステル 塩酸塩
99%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3)2CHCH(NH2)CO2C2H5 · HCl
CAS番号:
分子量:
181.66
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352209
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
99%
フォーム
powder
光学活性
[α]20/D +6.7°, c = 2 in H2O
反応適合性
reaction type: solution phase peptide synthesis
mp
102-105 °C (lit.)
アプリケーション
peptide synthesis
SMILES記法
Cl[H].CCOC(=O)[C@@H](N)C(C)C
InChI
1S/C7H15NO2.ClH/c1-4-10-7(9)6(8)5(2)3;/h5-6H,4,8H2,1-3H3;1H/t6-;/m0./s1
InChI Key
PQGVTLQEKCJXKF-RGMNGODLSA-N
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
220698-VAR:
220698-50G:
220698-10G:
220698-BULK:
220698-5G:
220698-25G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Simon J Dunne et al.
Drug testing and analysis, 9(5), 734-743 (2016-07-13)
Herbal smoking blends containing synthetic cannabinoids have become popular alternatives to marijuana. These products were previously sold in pre-packaged foil bags, but nowadays seizures usually contain synthetic cannabinoid powders together with unprepared plant materials. A question often raised by the