Merck
330639
Sigma-Aldrich
L-アラニンメチルエステル 塩酸塩
99%, for peptide synthesis
別名:
(S)-2-Aminopropionic acid methyl ester hydrochloride, L-Ala-OMe·HCl
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3CH(NH2)COOCH3 · HCl
CAS番号:
分子量:
139.58
Beilstein:
3594033
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352209
eCl@ss:
32160406
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
製品名
L-アラニンメチルエステル 塩酸塩, 99%
品質水準
アッセイ
99%
光学活性
[α]25/D +7.0°, c = 1.6 in methanol
反応適合性
reaction type: solution phase peptide synthesis
mp
109-111 °C (lit.)
アプリケーション
peptide synthesis
SMILES記法
Cl.COC(=O)[C@H](C)N
InChI
1S/C4H9NO2.ClH/c1-3(5)4(6)7-2;/h3H,5H2,1-2H3;1H/t3-;/m0./s1
InChI Key
IYUKFAFDFHZKPI-DFWYDOINSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
L-アラニンメチルエステル塩酸塩は、L-Ala-OMe·HClとも呼ばれ、液相ペプチド合成で一般的に使用される多用途試薬です。ジペプチドの合成によく使用されます。
アプリケーション
L-アラニンメチルエステル塩酸塩は、液相ペプチド合成によるアラニンイソキサゾリジドの合成における出発物質として使用できます。また、N-Fmoc-l-アラニル-l-アラニンメチルエステルおよびα-アミノ酸ベースのセクタブロック樹枝状結晶の合成にも使用されます。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
330639-25G:
330639-BULK:
330639-VAR:
330639-5G:
330639-100G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Hala Bakr El-Nassan et al.
Pharmaceutical research, 35(8), 149-149 (2018-05-31)
To assess the gelation power of N-palmitoyl L-alanine derivatives in injectable oils and to use the best chosen organogel as parenteral implant of granisetron for the treatment of emesis. Twelve N-palmitoyl L-alanine derived organogels were developed and evaluated in terms
Synthesis and gelation properties of a new class of $\alpha$-amino acid-based sector block dendrons
HF Chow, et.al.
Tetrahedron, 61, 11279-11290 (2005)
Jingwen Luo et al.
Drug development and industrial pharmacy, 45(1), 96-104 (2018-09-11)
This article aims to design low molecular weight chitosan (LMWC)-based conjugates of Rhein (RH) by means of an amino acid linker (Alanine) for improved solubility and enhanced bioavailability. Rhein is a potential candidate for the therapy of kidney disease. However
Beibei Hu et al.
Artificial cells, nanomedicine, and biotechnology, 48(1), 266-275 (2019-12-19)
Organogels are excellent drug carrier for controlled release. Organogels based on amino acid derivatives has been widely used in the area of drug delivery. In this study, a series of the organogel system based on amino acid derivatives gelators was
Beibei Hu et al.
AAPS PharmSciTech, 19(5), 2288-2300 (2018-05-31)
Solvents, accounting the majority of the organogel system, have a tremendous impact on the characteristics of gels. To date, there is a large variety of organogel systems; relatively few have been investigated in the field of structure-solvent correlation. Here, a