Merck
913979
Sigma-Aldrich
Biotin-Thalidomide
≥95%
別名:
N1-(4-(2-((2-(2,6-Dioxopiperidin-3-yl)-1,3-dioxoisoindolin-4-yl)oxy)acetamido)butyl)-N5-(15-oxo-19-((3aS,4S,6aR)-2-oxohexahydro-1H-thieno[3,4-d]imidazol-4-yl)-4,7,10-trioxa-14-azanonadecyl)glutaramide, Biotin-conjugated thalidomide, bio-Thal
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C44H64N8O13S
CAS番号:
分子量:
945.09
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
NACRES:
NA.22
ligand
thalidomide
品質水準
アッセイ
≥95%
フォーム
powder
保管温度
−20°C
SMILES記法
O=C(C(CC1)N(C2=O)C(C3=C2C=CC=C3OCC(NCCCCNC(CCCC(NCCCOCCOCCOCCCNC(CCCC[C@H]4[C@](NC(N5)=O)([H])[C@]5([H])CS4)=O)=O)=O)=O)=O)NC1=O
InChI
1S/C44H64N8O13S/c53-34(12-2-1-11-33-40-30(28-66-33)49-44(61)51-40)46-19-7-21-62-23-25-64-26-24-63-22-8-20-47-36(55)14-6-13-35(54)45-17-3-4-18-48-38(57)27-65-32-10-5-9-29-39(32)43(60)52(42(29)59)31-15-16-37(56)50-41(31)58/h5,9-10,30-31,33,40H,1-4,6-8,11-28
InChI Key
UCTZYEDSVDZJQR-NTZPKYJMSA-N
アプリケーション
Biotin-Thalidomide (bio-Thal) is a cereblon affinity probe for PROTAC® and targeted protein degradation research. Bio-Thal can be used in cereblon (CRBN) binding and displacement assays for protein degrader validation experiments, CRBN ligand discovery, competition analyses, or where enrichment of CRBN complexes is required.
Automate your Biotin tagging with Synple Automated Synthesis Platform (SYNPLE-SC002)
法的情報
PROTAC is a registered trademark of Arvinas Operations, Inc., and is used under license
関連製品
製品番号
詳細
価格
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Jan Code
913979-5MG:
913979-VAR:
913979-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Global Trade Item Number
カタログ番号GTIN
913979-5MG4061842097555