914223
Biotin-SLF
別名:
(R)-3-(3,4-Dimethoxyphenyl)-1-(3-(4,18-dioxo-22-((3aS,4S,6aR)-2-oxohexahydro-1H-thieno[3,4-d]imidazol-4-yl)-8,11,14-trioxa-5,17-diazadocosanamido)phenyl)propyl (S)-1-(3,3-dimethyl-2-oxopentanoyl)piperidine-2-carboxylate, Bio-SLF, Biotin-conjugated FKBP12WT-directed ligand, Biotin-conjugated SLF ligand, FKBP12WT affinity probe for PROTAC® and targeted protein degradation research
About This Item
おすすめの製品
ligand
biotin
品質水準
フォーム
powder
保管温度
−20°C
SMILES記法
O=C(CCC(NCCOCCOCCOCCNC(CCCC[C@@H]1SC[C@@](N2)([H])[C@]1([H])NC2=O)=O)=O)NC3=CC([C@H](OC([C@@H]4CCCCN4C(C(C(C)(C)CC)=O)=O)=O)CCC5=CC=C(OC)C(OC)=C5)=CC=C3
InChI Key
QFIMAWUXIBINCP-SLBVAARVSA-N
アプリケーション
Related tools:
Additional bifunctional tools for FKPB12 variants:
- dTAG-13 (SML2601) for FKBP12F36V; and KB02-SLF (914738), KB03-SLF (914975), and KB04-SLF (913715) for FKBP12WT
- Cereblon (CRBN) affinity probe: Biotin-Thalidomide (913979)
その他情報
法的情報
関連製品
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Jan Code
914223-5MG:
914223-BULK:
914223-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)