Merck
900572
Sigma-Aldrich
ビオチン標識イソキサゾール
95%
別名:
6-(5-(チオフェン-2-yl)イソキサゾール-3-カルボキシアミド)ヘキシル 5-((3aS,4S,6aR)-2-オキソヘキサヒドロ-1H-チエノ[3,4-d]イミダゾール-4-イル)ペンタノエート, B-Isox, B-isox
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C24H32N4O5S2
CAS番号:
分子量:
520.66
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352108
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
95%
形状
powder or crystals
アプリケーション
細胞や組織可溶化液に曝露すると、ビオチン化イソオキサゾール(b-isox)はRNA結合タンパク質を沈殿させることが確認されましたが、これはRNA粒子の成分と大きく重複していました。RNA粒子と類似の構造を可逆的に凝集および脱凝集させることで、b-isoxはRNA結合タンパク質の可逆的凝集に必要なポリペプチドに関する手掛かりをもたらしました。
本製品は、以前はT511617という名称で掲載されていました。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Phosphorylation-regulated binding of RNA polymerase II to fibrous polymers of low-complexity domains.
Kwon I, et al.
Cell, 155(5), 1049-1060 (2013)
Cell-free formation of RNA granules: bound RNAs identify features and components of cellular assemblies.
Han T W, et al.
Cell, 149(4), 768-779 (2012)
Ilmin Kwon et al.
Science (New York, N.Y.), 345(6201), 1139-1145 (2014-08-02)
Many RNA regulatory proteins controlling pre-messenger RNA splicing contain serine:arginine (SR) repeats. Here, we found that these SR domains bound hydrogel droplets composed of fibrous polymers of the low-complexity domain of heterogeneous ribonucleoprotein A2 (hnRNPA2). Hydrogel binding was reversed upon