Merck
912441
Sigma-Aldrich
(Triisopropylsilyl)acetylene-13C2
≥99 atom % 13C, ≥97% (CP)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
13C2C9H22Si
分子量:
184.36
UNSPSCコード:
12352101
同位体純度
≥99 atom % 13C
品質水準
アッセイ
≥97% (CP)
形状
liquid
質量シフト
M+2
関連するカテゴリー
包装
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
132.8 °F - closed cup
引火点(℃)
56 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
912441-BULK:
912441-VAR:
912441-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)