Merck
907871
Sigma-Aldrich
ルテニウム-炭素
Evonik Noblyst® P3060 5% Ru
別名:
Ru/C
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
Ru
分子量:
101.07
MDL番号:
UNSPSCコード:
12161600
NACRES:
NA.22
形状
powder
含みます
~60% water
標識化の程度
5 wt. % loading (dry basis)
重量
Unit weight excludes weight of water
マトリックス
activated carbon support
SMILES記法
[Ru]
InChI
1S/Ru
InChI Key
KJTLSVCANCCWHF-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
Evonik Noblyst® P3060 5% Ru is a ruthenium on carbon catalyst. It has been shown to be effective in the following reactions:
  • hydrogenation of aldehydes and ketones
  • hydrogenation of sugars
  • partial hydrogenation of aromatics
Product can be used with our benchtop hydrogen generator, H-Genie Lite (Z744083)
その他情報
Unit weight is of net dry catalyst.
法的情報
Manufactured by Evonik Degussa GmbH.
Noblyst is a registered trademark of Evonik Degussa GmbH
関連製品
製品番号
詳細
価格
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
適用法令
Jan Code
907871-BULK:
907871-VAR:
907871-10G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)