安全性情報
908142
Sigma-Aldrich
Ruthenium on alumina
Evonik Noblyst® P3061 5% Ru
別名:
Ru/Al2O3
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
Ru
分子量:
101.07
UNSPSCコード:
12161600
NACRES:
NA.22
フォーム
powder
含みます
<3% water
標識化の程度
5 wt. % loading (dry basis)
重量
Unit weight excludes weight of water
Matrix
alumina support
アプリケーション
Evonik Noblyst® P3061 5% Ru is a ruthenium on alumina catalyst. It has been shown to be effective in the following reactions:
  • hydrogenation of carboxylic acids, esters, and anhydrides
  • partial hydrogenation of aromatics
Product can be used with our benchtop hydrogen generator, H-Genie Lite (Z744083)
その他情報
Unit weight is of net dry catalyst.
法的情報
Manufactured by Evonik Degussa GmbH.
Noblyst is a registered trademark of Evonik Degussa GmbH
関連製品
製品番号
詳細
価格
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
nwg
Jan Code
908142-BULK:
908142-VAR:
908142-10G:4548173373072
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1