Merck
208779
Sigma-Aldrich
ニッケル-シリカ/アルミナ
greener alternative
extent of labeling: ~65 wt. % loading, powder
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352202
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
フォーム
powder
品質水準
精製方法
reduction and stabilization
反応適合性
reagent type: catalyst
core: nickel
環境により配慮した代替製品の特徴
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
標識化の程度
~65 wt. % loading
表面積
~175 m2/g
環境により配慮した代替製品カテゴリ
SMILES記法
[Ni]
InChI
1S/Ni
InChI Key
PXHVJJICTQNCMI-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
Nickel on silica/alumina can be used as an efficient catalyst in a variety of applications such as:
  • in plastic waste pyrolysis for the production of fuel
  • to study the supercritical water reforming of glycerol
  • in the supercritical water reforming of acetic acid for the production of hydrogen
その他情報
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Greener Chemistry. This product has been enhanced for energy efficiency. Find details here.
ピクトグラム
Health hazardExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 3 - Carc. 1A Inhalation - Carc. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1 Inhalation
ターゲットの組織
Lungs
WGK
WGK 2
PRTR
第一種指定化学物質
特定第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
208779-VAR:
208779-5G:
208779-500G:4548173931265
208779-BULK:
208779-100G:4548173931258
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 3
1 of 3