Merck
1.00132
Supelco
Barbituric acid
for analysis EMSURE®
別名:
Barbituric acid, 2,4,6-Trihydroxypyrimidine, N,N′-Malonylurea
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C4H4N2O3
CAS番号:
分子量:
128.09
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352115
EC Index Number:
200-658-0
NACRES:
NA.21
品質水準
製品種目
EMSURE®
アッセイ
≥99% (acidimetric)
形状
solid
有効性
>5000 mg/kg LD50, oral (Rat)
硫酸塩灰分
≤0.1%
損失
≤0.1% loss on drying, 105°C
pH
2-3 (60 °C, 50 g/L in H2O)
mp
250-252 °C (decomposition)
溶解性
11.45 g/L
かさ密度
720 kg/m3
微量陰イオン
chloride (Cl-): ≤40 ppm
微量陽イオン
Fe: ≤10 ppm
heavy metals (as Pb): ≤50 ppm
保管温度
15-25°C
InChI
1S/C4H4N2O3/c7-2-1-3(8)6-4(9)5-2/h1H2,(H2,5,6,7,8,9)
InChI Key
HNYOPLTXPVRDBG-UHFFFAOYSA-N
関連事項
Replaces: BX0035; BX0035-3
アナリシスノート
Assay (acidimetric): ≥ 99
Identity (IR-spectrum): passes test
Chloride (Cl): ≤ 40 ppm
Heavy metals (as Pb): ≤ 50 ppm
Fe (Iron): ≤ 10 ppm
Sulfated ash: ≤ 0.1 %
Loss on Drying (105°C): ≤ 0.1 %
Suitability as reagent (for cyanide determination): passes test
法的情報
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
302.0 °F - closed cup
引火点(℃)
150.00 °C - closed cup
適用法令
Jan Code
1001320107:
1001320000:
1001320025:
1001320100:
NAPE1001320100:
試験成績書(COA)