Merck
907812
Sigma-Aldrich
白金-炭素
Evonik Noblyst® P2086 10% Pt
別名:
Pt/C
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
Pt
分子量:
195.08
MDL番号:
UNSPSCコード:
12161600
NACRES:
NA.22
フォーム
powder
含みます
~50% water
標識化の程度
10 wt. % loading (dry basis)
重量
Unit weight excludes weight of water
Matrix
activated carbon support
SMILES記法
[Pt]
InChI
1S/Pt
InChI Key
BASFCYQUMIYNBI-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
Evonik Noblyst® P2086 10% Pt is a platinum on carbon catalyst. It has been shown to be effective in the following reactions:
  • oxidation of alcohols and sugars
  • selective hydrogenation of aryl nitroalkanes in the presence of halogens
  • hydrogenation of aldehydes and ketones
Note: Unit weight is of net dry catalyst.
Product can be used with our benchtop hydrogen generator, H-Genie Lite (Z744083)
その他情報
Unit weight is of net dry catalyst.
法的情報
Manufactured by Evonik Degussa GmbH.
Noblyst is a registered trademark of Evonik Degussa GmbH
関連製品
製品番号
詳細
価格
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
907812-BULK:
907812-VAR:
907812-10G:4548173361215
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)