Merck
908002
Sigma-Aldrich
パラジウム-炭酸カルシウム
Evonik Noblyst® P1152 5% Pd
別名:
Pd/CaCO3
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
Pd
MDL番号:
UNSPSCコード:
12161600
NACRES:
NA.22
フォーム
powder
自己発火温度
>1120 °F
含みます
<3% water
標識化の程度
5 wt. % loading (dry basis)
重量
Unit weight excludes weight of water
Matrix
calcium carbonate support
SMILES記法
[Ca++].[Pd++].[O-]C([O-])=O.[O-]C([O-])=O
InChI
1S/2CH2O3.Ca.Pd/c2*2-1(3)4;;/h2*(H2,2,3,4);;/q;;2*+2/p-4
InChI Key
XGLHAVVVUOEGIO-UHFFFAOYSA-J
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
以下の用途に用いる触媒です。
  • 水中Heckカップリングおよびヒドロアリール化
  • 還元反応
  • 水素化反応
Evonik Noblyst® P1152 5% Pd is a palladium on calcium carbonate catalyst. It has been shown to be effective in the following reactions:
  • hydrogenation of alkenes and alkynes
  • hydrogenation of aromatic nitro groups to hydroxylamines
Product can be used with our benchtop hydrogen generator, H-Genie Lite (Z744083)
その他情報
Unit weight is of net dry catalyst.
法的情報
Manufactured by Evonik Degussa GmbH.
Noblyst is a registered trademark of Evonik Degussa GmbH
関連製品
製品番号
詳細
価格
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
908002-10G:
908002-VAR:
908002-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)