反応適合性
core: rhodium
reagent type: catalyst
環境により配慮した代替製品の特徴
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
標識化の程度
5 wt. % loading
環境により配慮した代替製品カテゴリ
, Enabling
SMILES記法
[Rh]
InChI
1S/Rh
InChI Key
MHOVAHRLVXNVSD-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
206164-VAR:
206164-5G:4548173982168
206164-1G:4548173982144
206164-BULK:
206164-25G:4548173982151
この製品を見ている人はこちらもチェック
Reductive Transformations of Carbonyl Compounds Catalyzed by Rhodium Supported on a Carbon Matrix by using Carbon Monoxide as a Deoxygenative Agent
Yagafarov NZ, et al.
ChemCatChem, 7(17), 2590-2593 (2015)
Rhodium supported on activated carbon as a heterogeneous catalyst for hydroformylation of propylene in supercritical carbon dioxide
Dharmidhikari S and Abraham MA
Journal of Supercritical Fluids, 18(1), 1-10 (2000)