安全性情報
802565
Sigma-Aldrich
アクイヴィオン(アクイビオン)® D79-25BS
greener alternative
liquid, dispersion, 25% in water, PFSA eq. wt. 790 g/mole SO3H, contains CF3 polymer chain ends as stabilizer
別名:
アクイヴィオン(アクイビオン)® SO3H-form, テトラフルオロエチレン-パーフルオロ(3-オキシ-4-ペンテンスルホン酸)コポリマー、エタンスルホン酸
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(C4HF7O4S .C2F4)x
UNSPSCコード:
26111700
NACRES:
NA.23
品質水準
フォーム
dispersion
liquid
当量
790±20g/mol (SO3H)
含みます
CF3 polymer chain ends as stabilizer
組成
25% in water
環境により配慮した代替製品の特徴
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
濃度
25±1 % (w/w)
密度
1.14 g/mL
環境により配慮した代替製品カテゴリ
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Aquivion® PFSA 分散液は、Syensqo Group によって工業的に製造されたテトラフルオロエチレンとスルホニルフルオリドビニルエーテル(SFVE)、CF2=CF2-O-(CF2)2-SO2F の短側鎖(SSC)コポリマーから得られます。得られたパーフルオロポリマーは、スルホン酸形態(SO3H)の官能基を特徴としています。Aquivion® D79-25BS は、当量重量(EW)が 790 g/eq のパーフルオロスルホン酸(PFSA)イオノマー分散液です。イオノマーの EW は、交換可能なプロトン 1 モルを提供するために必要なポリマーの重量を表し、イオン交換容量(IEC)と反比例します。この分散液は化学的に安定化されており、ポリマー末端基の大部分が不活性トリフルオロメチル(CF3)構成に変換されているため、ポリマー′の寿命が延びます。Aquivion® D79-25BS には、99% 以上が水でエーテルを含まない溶媒系に 25 wt% のポリマー濃度が含まれています。
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Greener Chemistry. This product has been enhanced for energy efficiency and is intended for use as Proton Exchange Membrane (PEM) Fuel Cells. Click here for more information.
アプリケーション
Aquivion® PFSA 樹脂の超強酸性、高い官能基濃度、電気化学的安定性により、これらは不均一触媒の必須成分となっています。水分吸収量が少なく、優れたプロトン伝導性があるため、これらの樹脂は燃料電池や水電解装置用のプロトン交換膜(PEM)の触媒層内のイオノマーバインダーとして研究で頻繁に使用されています。さらに、これらの樹脂は、単独の材料として、または PTFE で強化されて、セパレータ膜(PEM)の製造に使用されます。また、濡れ性を高めるために、特殊フッ素ポリマーの表面にも使用されています。Aquivion® D79-25BS は、短い側鎖と中程度の当量重量を特徴とし、高い触媒活性を実現する有望なイオノマーです。D79-25BS などの当量重量の低いイオノマーは、電気化学試験でより高いプロトン伝導性を示します。このため、D79-25BS は PEM 燃料電池や水電解装置での使用に特に適しています。さらに、二酸化炭素および一酸化炭素電気化学における不均一触媒に効果的なイオノマーであることが証明されています。研究者らは、低 pH、強力な酸化剤、強力な還元剤などの非常に攻撃的な化学環境に対するイオノマー’の耐性を利用して、さまざまな化学反応で D79-25BS を白金族触媒および遷移金属触媒と組み合わせることに成功しました。
特徴および利点
  • 非常に高濃度の官能基により、強力なプロトン(または Na+、K+、Li+ など)伝導性を実現
  • 80º℃ をはるかに超える高温での動作を可能にする高い軟化点 •
  • この分散材料を使用している膜または触媒インクの低湿度条件での燃料電池の動作を向上させる強力な保水性
法的情報
Aquivion is a registered trademark of Syensqo Group
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
適用法令
Jan Code
802565-BULK:
802565-250ML:
802565-25ML:
802565-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
資料
Advances in the electrochemical conversion of water to and from hydrogen and oxygen have principally been achieved through the development of new materials and by understanding the mechanisms of the degradation of proton exchange membrane fuel cells (PEMFC) during operation.
Advances in the electrochemical conversion of water to and from hydrogen and oxygen have principally been achieved through the development of new materials and by understanding the mechanisms of the degradation of proton exchange membrane fuel cells (PEMFC) during operation.