Merck
907502
Sigma-Aldrich
Potassium 5-bromo-1H-indole-1-carbodithioate
≥95%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C9H5BrKNS2
分子量:
310.28
UNSPSCコード:
12352101
NACRES:
NA.22
アッセイ
≥95%
フォーム
powder or crystals
反応適合性
reaction type: Photocatalysis
reagent type: catalyst
mp
179-185 °C
保管温度
2-8°C
関連するカテゴリー
アプリケーション
Potassium 5-bromo-1H-indole-1-carbodithioate is an organic photocatalyst shown to activate alkyl electrophiles via an SN2 pathway.
Product can be used with our line of photoreactors: Including Penn PhD (Z744035) & SynLED 2.0 (Z744080)
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
907502-100MG:
907502-VAR:
907502-BULK:
907502-250MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Bertrand Schweitzer-Chaput et al.
Nature chemistry, 11(2), 129-135 (2018-12-05)
Chemists extensively use free radical reactivity for applications in organic synthesis, materials science, and life science. Traditionally, generating radicals requires strategies that exploit the bond dissociation energy or the redox properties of the precursors. Here, we disclose a photochemical catalytic
Global Trade Item Number
カタログ番号GTIN
907502-100MG4022536047041
907502-250MG4022536047089