Merck
319945
Sigma-Aldrich
trans-1,2-ジアミノシクロヘキサン-N,N,N′,N′-四酢酸 一水和物
ACS reagent, for complexometry, 98%
別名:
1,2-シクロヘキサンジニトリロ四酢酸, Chel-CD, DCTA
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C14H22N2O8 · H2O
CAS番号:
分子量:
364.35
Beilstein:
3222748
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352106
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
グレード
ACS reagent
for complexometry
品質水準
アッセイ
97.5-100.5%
98%
フォーム
powder
強熱残分
≤0.2%
mp
213-216 °C (lit.)
微量陽イオン
Fe: ≤0.005%
heavy metals (as Pb): ≤0.001%
適合性
suitable for suitability for complexometry
官能基
amine
carboxylic acid
SMILES記法
[H]O[H].OC(=O)CN(CC(O)=O)[C@@H]1CCCC[C@H]1N(CC(O)=O)CC(O)=O
InChI
1S/C14H22N2O8.H2O/c17-11(18)5-15(6-12(19)20)9-3-1-2-4-10(9)16(7-13(21)22)8-14(23)24;/h9-10H,1-8H2,(H,17,18)(H,19,20)(H,21,22)(H,23,24);1H2/t9-,10-;/m1./s1
InChI Key
VASZYFIKPKYGNC-DHTOPLTISA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
trans-1,2-ジアミノシクロヘキサン-N,N,N,N′-四酢酸一水和物は多座配位子{1-6}であり、金属キレート錯体の生成にキレート剤として使用することができます。
ランタニドシフト試薬の調製に使用される配位子です。
法的情報
Chel is a trademark of Ciba-Geigy AG
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
319945-BULK:
319945-VAR:
319945-5KG:
319945-25G:4548173134307
319945-500G:
319945-100G:4548173134291
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Radiochim. Acta, 61, 213-213 (1993)
Monoclonal antibodies that recognize minimal differences in the three-dimensional structures of metal? chelate complexes.
Jones RM, et al.
Bioconjugate Chemistry, 13(3), 408-415 (2002)
Use of Lanthanide Shift Reagents with 31P FT-NMR Spectroscopy To Analyze Concentrated Lake-Water Samples.
M A Nanny et al.
Environmental science & technology, 28(8), 1521-1527 (1994-08-01)
Protonation constants of 1-hydroxyethylidene-1, 1-diphosphonic acid, diethylenetriamino-N, N, N?, N ?, N ?-penta-acetic trans-1, 2-diaminocyclohexane-N, N, N?, N?-tetra-acetic acid.
Mioduski T.
Talanta, 27(3), 299-303 (1980)
Permeation Liquid Membrane Metal Transport: Studies of Complex Stoichiometries and Reactions in Cu (II) Extraction with the Mixture 22DD? Laurate in Toluene/Phenylhexane.
Guyon F, et al.
Analytical Chemistry, 72(6), 1328-1333 (2000)