主要文書
1.08424
Supelco
Titriplex® IV
suitable for titration
別名:
Titriplex® IV, 1,2-Cyclohexanediamine-N,N,N′N′-tetraacetic acid, 1,2-Cyclohexylenedinitrilotetraacetic acid, 1,2-Diaminocyclohexane-N,N,N′,N′-tetraacetic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C14H22N2O8 · xH2O
CAS番号:
分子量:
346.33 (anhydrous basis)
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352106
EC Index Number:
236-308-9
NACRES:
NA.21
製品名
Titriplex® IV, for analysis (1,2-cyclohexylenedinitrilotetraacetic acid monohydrate)
品質水準
フォーム
solid
反応適合性
reaction type: Complexometric reactions
テクニック
titration: suitable
mp
213 °C
かさ密度
500 kg/m3
保管温度
no temp limit
SMILES記法
N([C@H]1[C@@H](CCCC1)N(CC(=O)[O-])CC(=O)O)(CC(=O)[O-])CC(=O)O
InChI
1S/C14H22N2O8/c17-11(18)5-15(6-12(19)20)9-3-1-2-4-10(9)16(7-13(21)22)8-14(23)24/h9-10H,1-8H2,(H,17,18)(H,19,20)(H,21,22)(H,23,24)/p-2/t9-,10-/m1/s1
InChI Key
FCKYPQBAHLOOJQ-NXEZZACHSA-L
アナリシスノート
Assay (complexometric, calc. on anhydrous substance): ≥ 99.0 %
Identity (IR-spectrum): passes test
Sulphate (SO₄): ≤ 0.01 %
Heavy metals (as Pb): ≤ 0.001 %
Fe (Iron): ≤ 0.001 %
Sulfated ash: ≤ 0.1 %
Water (according to Karl Fischer): 4.8 - 5.8 %
法的情報
Titriplex is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 6
1 of 6