安全性情報
89467
Supelco
TISAB III 溶液
別名:
全イオン強度調整バッファーIII 溶液
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
26111700
NACRES:
NB.61
フォーム
liquid
品質水準
密度
1.21 g/mL at 20 °C
詳細
詳細は弊社のSensor Applications portalをご覧ください。
アプリケーション
Al(III)の存在下でのフッ化物の測定用
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
Jan Code
89467-BULK:
89467-500ML:
89467-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)