グレード
purum p.a.
品質水準
アッセイ
≥98.0% (NT)
フォーム
(powder or powder with lumps)
mp
153-155 °C (lit.)
微量陽イオン
Bi: ≤10 mg/kg
Ca: ≤10 mg/kg
Cd: ≤10 mg/kg
Co: ≤10 mg/kg
Cr: ≤10 mg/kg
Cu: ≤10 mg/kg
Fe: ≤10 mg/kg
K: ≤50 mg/kg
Mg: ≤10 mg/kg
Mn: ≤10 mg/kg
Na: ≤50 mg/kg
Ni: ≤10 mg/kg
Pb: ≤10 mg/kg
Zn: ≤10 mg/kg
SMILES記法
N.SC(=S)N1CCCC1
InChI
1S/C5H9NS2.H3N/c7-5(8)6-3-1-2-4-6;/h1-4H2,(H,7,8);1H3
InChI Key
MDDIUTVUBYEEEM-UHFFFAOYSA-N
遺伝子情報
human ... RELA(5970)
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
09935-25G:
09935-BULK:
09935-100G:
09935-1KG:
09935-6X100G:
09935-INTR:
09935-VAR:
この製品を見ている人はこちらもチェック