反応適合性
reagent type: catalyst
reaction type: Photocatalysis
mp
346-351 °C
SMILES記法
COC(C=C1)=CC=C1C2=[O+]C(C3=CC=C(OC)C=C3)=CC(C4=CC=C(OC)C=C4)=C2.FB(F)F.[F-]
InChI
1S/C26H23O4.BF3.FH/c1-27-22-10-4-18(5-11-22)21-16-25(19-6-12-23(28-2)13-7-19)30-26(17-21)20-8-14-24(29-3)15-9-20;2-1(3)4;/h4-17H,1-3H3;;1H/q+1;;/p-1
InChI Key
BYUPZXIJGVBLGP-UHFFFAOYSA-M
関連するカテゴリー
アプリケーション
Product can be used with our line of photoreactors: Including Penn PhD (Z744035) & SynLED 2.0 (Z744080)
その他情報
Cyclization–endoperoxidation cascade reactions of dienes mediated by a pyrylium photoredox catalyst
Metal-Free Ring-Opening Metathesis Polymerization
Cationic Polymerization of Vinyl Ethers Controlled by Visible Light
Electron-Transfer-Induced Diels ± Alder Reactions of Indole and Exocyclic Dienes: Synthesis and Quantum-Chemical Studies
シグナルワード
Warning
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
毒物及び劇物取締法
劇物
PRTR
第一種指定化学物質
Jan Code
900692-10MG:4548174014264
900692-250MG:4548174014271
900692-VAR:
900692-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック
Global Trade Item Number
カタログ番号 | GTIN |
---|---|
900692-250MG | 4061833259290 |
900692-10MG | 4061833259283 |