Merck
900421
Sigma-Aldrich
9-メシチル-3,6-ジ-tert-ブチル-10-フェニルアクリジニウムテトラフルオロボレート
≥95%
別名:
3,6-ジ-tert-ブチル-9-(2,4,6-トリメチルフェニル)-10-フェニルアクリジニウムテトラフルオロボレート, 3,6-ビス(1,1-ジメチルエチル)-10-フェニル-9-(2,4,6-トリメチルフェニル)-アクリジニウムテトラフルオロボレート
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C36H40BF4N
CAS番号:
分子量:
573.51
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352005
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
≥95%
フォーム
powder or crystals
反応適合性
core: acridinium
reagent type: catalyst
reaction type: Photocatalysis
mp
277.2 °C
光触媒活性化
455 nm
SMILES記法
[F-][B+3]([F-])([F-])[F-].C=1C=CC(=CC1)[N+]=2C=3C=C(C=CC3C(=C4C=CC(=CC42)C(C)(C)C)C=5C(=CC(=CC5C)C)C)C(C)(C)C
InChI
InChI=1S/C36H40N.BF4/c1-23-19-24(2)33(25(3)20-23)34-29-17-15-26(35(4,5)6)21-31(29)37(28-13-11-10-12-14-28)32-22-27(36(7,8)9)16-18-30(32)34;2-1(3,4)5/h10-22H,1-9H3;/q+1;-1
InChI Key
YUNSHKYOOCWQRB-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
アプリケーション
9-メシチル-3,6-ジ-tert-ブチル-10-フェニルアクリジニウムテトラフルオロボレートは、アクリジウムベースの光触媒であり、化学安定性が高く、酸化還元電位が低いことから、遷移金属ベースの光触媒の代替となり得ます。
TEMPOと併用した場合、このアクリジニウム光触媒は、ヘテロ芳香族アゾールによるさまざまな単純および複雑な芳香族の部位選択的アミノ化を促進します。カルバミン酸アンモニウムをアミンとして使用すると、アニリンを直接得ることができます。
本製品はメルクの一連のフォトリアクター:Penn PhD(Z744035)& SynLED 2.0(Z744080)などと共に使用できます。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
毒物及び劇物取締法
劇物
PRTR
第一種指定化学物質
Jan Code
900421-BULK:
900421-VAR:
900421-100MG:4548174019450
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Acridinium-Based Photocatalysts: A Sustainable Option in Photoredox Catalysis.
Joshi-Pangu A, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 81(16), 7244-7249 (2016)
Global Trade Item Number
カタログ番号GTIN
900421-100MG4061833244531