Merck
909319
Sigma-Aldrich
2,7-Dibromo-10-methylacridone
≥95%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C14H9Br2NO
CAS番号:
分子量:
367.04
UNSPSCコード:
12352101
アッセイ
≥95%
フォーム
powder or crystals
反応適合性
reaction type: Photocatalysis
reagent type: catalyst
mp
287-291 °C
InChI
1S/C14H9Br2NO/c1-17-12-4-2-8(15)6-10(12)14(18)11-7-9(16)3-5-13(11)17/h2-7H,1H3
InChI Key
JVILQLLOKMSADY-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
2,7-Dibromo-10-methylacridone is a versatile intermediate for the synthesis of acridinium-based photocatalysts.
Product can be used with our line of photoreactors: Including Penn PhD (Z744035) & SynLED 2.0 (Z744080)
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
909319-VAR:
909319-BULK:
909319-500MG:
909319-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)