Merck
900685
Sigma-Aldrich
2,4,6-Tri(p-tolyl)pyrylium tetrafluoroborate salt
≥95%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C26H23BF4O
CAS番号:
分子量:
438.26
MDL番号:
UNSPSCコード:
12161600
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
≥95%
フォーム
powder
反応適合性
reagent type: catalyst
reaction type: Photocatalysis
mp
298-303 °C
SMILES記法
[B-](F)(F)(F)F.[o+]1c(cc(cc1c4ccc(cc4)C)c3ccc(cc3)C)c2ccc(cc2)C
InChI
1S/C26H23O.BF4/c1-18-4-10-21(11-5-18)24-16-25(22-12-6-19(2)7-13-22)27-26(17-24)23-14-8-20(3)9-15-23;2-1(3,4)5/h4-17H,1-3H3;/q+1;-1
InChI Key
BWOXOWBZXLPNEN-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
アプリケーション
Excitable by blue LEDs, this photocatalyst was reported by the Nicewicz laboratory for catalysis of O-aryl carbamothioates to S-aryl carbamothioates at ambient temperatures, an improvement from the elevated reaction temperatures traditionally needed in the Newman-Kwart rearrangment or palladium catalysis. Effective for scale-up or flow chemistry, this triarylpyrylium salt provides convenient access to thiophenols from phenols.
It can also catalyze visible light-initiated, living cationic polymerization of 4-methoxystyrene with methanol under metal-free conditions.
Product can be used with our line of photoreactors: Including Penn PhD (Z744035) & SynLED 2.0 (Z744080)
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
毒物及び劇物取締法
劇物
PRTR
第一種指定化学物質
Jan Code
900685-250MG:4548173357027
900685-BULK:
900685-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Visible light photoinitiated metal-free living cationic polymerization of 4-methoxystyrene.
Perkowski A J, et al.
Journal of the American Chemical Society, 137(24), 7580-7583 (2015)
Global Trade Item Number
カタログ番号GTIN
900685-250MG4061833259276