Merck
777498
Sigma-Aldrich
Malathion-(diethyl-d10)
99 atom % D, ≥95% (CP)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10D10H9O6PS2
分子量:
340.42
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352108
PubChem Substance ID:
同位体純度
99 atom % D
アッセイ
≥95% (CP)
フォーム
solid
テクニック
mass spectrometry (MS): suitable
質量シフト
M+10
保管温度
2-8°C
SMILES記法
O=C(OC([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H])C(SP(OC)(OC)=S)CC(OC([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H])=O
InChI
1S/C10H19O6PS2/c1-5-15-9(11)7-8(10(12)16-6-2)19-17(18,13-3)14-4/h8H,5-7H2,1-4H3/i1D3,2D3,5D2,6D2
InChI Key
JXSJBGJIGXNWCI-JKSUIMTKSA-N
関連するカテゴリー
包装
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
ピクトグラム
Exclamation markEnvironment
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Skin Sens. 1
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
777498-VAR:
777498-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)