同位体純度
≥95 atom % D
製品種目
PESTANAL®
アッセイ
≥97.5% (GC)
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
屈折率
n20/D 1.4978 (lit.)
bp
83-84 °C/0.002 mmHg (lit.)
アプリケーション
agriculture
environmental
フォーマット
neat
質量シフト
M+10
保管温度
2-8°C
SMILES記法
[2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])OP(=S)(Oc1cc(C)nc(n1)C(C)C)OC([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C12H21N2O3PS/c1-6-15-18(19,16-7-2)17-11-8-10(5)13-12(14-11)9(3)4/h8-9H,6-7H2,1-5H3/i1D3,2D3,6D2,7D2
InChI Key
FHIVAFMUCKRCQO-HXOHQZFQSA-N
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
引火点(°F)
235.0 °F - closed cup
引火点(℃)
112.8 °C - closed cup
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
74332-VAR:
74332-BULK:
74332-5MG-PW:
74332-5MG:4548173920894