Merck
768111
Sigma-Aldrich
Dichloro[2,2′-bis(diphenylphosphino)-1,1′-binaphthyl]palladium(II)
97%
別名:
BINAP-PdCl2
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C44H32Cl2P2Pd
CAS番号:
分子量:
800.00
MDL番号:
UNSPSCコード:
12161600
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
フォーム
solid
反応適合性
core: palladium
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Cross Couplings
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: catalyst
mp
230-300 °C (decomposition)
SMILES記法
Cl[Pd]Cl.c1ccc(cc1)P(c2ccccc2)c3ccc4ccccc4c3-c5c(ccc6ccccc56)P(c7ccccc7)c8ccccc8
InChI
1S/C44H32P2.2ClH.Pd/c1-5-19-35(20-6-1)45(36-21-7-2-8-22-36)41-31-29-33-17-13-15-27-39(33)43(41)44-40-28-16-14-18-34(40)30-32-42(44)46(37-23-9-3-10-24-37)38-25-11-4-12-26-38;;;/h1-32H;2*1H;/q;;;+2/p-2
InChI Key
VDHAUMFISVWIRX-UHFFFAOYSA-L
アプリケーション
Versatile palladium catalyst for cross-coupling reactions
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
768111-500MG:
768111-2G:
768111-BULK:
768111-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)