Merck
766801
Sigma-Aldrich
Betaine-1,2-13C2
99 atom % 13C, 99% (CP)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3)3N+ 13CH213COO-
分子量:
119.13
UNSPSCコード:
12352116
PubChem Substance ID:
同位体純度
99 atom % 13C
アッセイ
99% (CP)
フォーム
solid
テクニック
mass spectrometry (MS): suitable
質量シフト
M+2
SMILES記法
C[N+](C)(C)[13CH2][13C]([O-])=O
InChI
1S/C5H11NO2/c1-6(2,3)4-5(7)8/h4H2,1-3H3/i4+1,5+1
InChI Key
KWIUHFFTVRNATP-MQIHXRCWSA-N
関連するカテゴリー
包装
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
766801-BULK:
766801-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)