Merck
591173
Sigma-Aldrich
4-Oxo-2,2,6,6-tetramethylpiperidine-1-15N,d17
97 atom %, 98% (CP)
別名:
2,2,6,6-Tetra(methyl-d3)-4-piperidinone-1,3,3,5,5-d5-1-15N
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C9D1715NO
CAS番号:
分子量:
173.34
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352005
PubChem Substance ID:
詳細
TEMPONE precursor
同位体純度
97 atom %
アッセイ
98% (CP)
フォーム
solid
mp
34-38 °C (lit.)
質量シフト
M+18
SMILES記法
[2H][15N]1C(C([2H])([2H])[2H])(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])C(=O)C([2H])([2H])C1(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C9H17NO/c1-8(2)5-7(11)6-9(3,4)10-8/h10H,5-6H2,1-4H3/i1D3,2D3,3D3,4D3,5D2,6D2,10+1/hD
InChI Key
JWUXJYZVKZKLTJ-AWFCJHQLSA-N
関連するカテゴリー
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1A
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 2
引火点(°F)
163.9 °F - closed cup
引火点(℃)
73.3 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
591173-BULK:
591173-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)