Merck
724238
Sigma-Aldrich
フェニル-d5-アセチルクロリド
98 atom % D, 98% (CP)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C6D5CH2COCl
分子量:
159.62
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352002
PubChem Substance ID:
同位体純度
98 atom % D
アッセイ
98% (CP)
フォーム
liquid
bp
94-95 °C/12 mmHg (lit.)
密度
1.206 g/mL at 25 °C
質量シフト
M+5
保管温度
2-8°C
2-8°C
SMILES記法
[2H]c1c([2H])c([2H])c(CC(O)=O)c([2H])c1[2H]
InChI
1S/C8H8O2/c9-8(10)6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5H,6H2,(H,9,10)/i1D,2D,3D,4D,5D
InChI Key
WLJVXDMOQOGPHL-RALIUCGRSA-N
関連するカテゴリー
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、在庫、包装に関しましてはStable Isotopes Customer Serviceまでお問い合わせください。
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Skin Corr. 1B - STOT SE 3
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
215.6 °F - closed cup
引火点(℃)
102 °C - closed cup
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)