Merck
696633
Sigma-Aldrich
PIPES-d18
≥98 atom % D, ≥98% (CP)
別名:
ピペラジン-N,N′-ビス(2-エタンスルホン酸)-d18
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C8D18N2O6S2
分子量:
320.48
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352005
PubChem Substance ID:
同位体純度
≥98 atom % D
アッセイ
≥98% (CP)
形状
solid
テクニック
bio NMR: suitable
mp
>300 °C
質量シフト
M+18
SMILES記法
[2H]OS(=O)(=O)C([2H])([2H])C([2H])([2H])N1C([2H])([2H])C([2H])([2H])N(C([2H])([2H])C1([2H])[2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])S(=O)(=O)O[2H]
InChI
1S/C8H18N2O6S2/c11-17(12,13)7-5-9-1-2-10(4-3-9)6-8-18(14,15)16/h1-8H2,(H,11,12,13)(H,14,15,16)/i1D2,2D2,3D2,4D2,5D2,6D2,7D2,8D2/hD2
InChI Key
IHPYMWDTONKSCO-SVSBSETCSA-N
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)