Merck
366501
Sigma-Aldrich
Ammonium-15N,d4 chloride
98 atom % 15N, 99 atom % D
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
15ND4Cl
CAS番号:
分子量:
58.51
MDL番号:
UNSPSCコード:
12142200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
同位体純度
98 atom % 15N
99 atom % D
フォーム
powder
テクニック
protein expression: suitable
mp
340 °C (subl.) (lit.)
質量シフト
M+5
SMILES記法
[Cl-].[2H][15N+]([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/ClH.H3N/h1H;1H3/i;1+1/hD4
InChI Key
NLXLAEXVIDQMFP-QJNGTKNVSA-N
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
366501-BULK:
366501-1G:
366501-250MG:
366501-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)